(3-(Pyridin-3-yl)phenyl)boronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(3-Pyridyl)benzeneboronic acid, [3-(Pyridin-3-yl)phenyl]boronic acid
OR908505-5G
APOSOR908505-5GEA
132
EUR
APOSOR908505-5G
(3-(Pyridin-3-yl)phenyl)boronic acid 95%
(3-(Pyridin-3-yl)phenyl)boronic acid
Formel:
C₁₁H₁₀BNO₂ Molecular Weight: 199,016 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16658918 CAS-Nummer: 351422-72-5 |