4-tert-Butylbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
p-tert-Butylbenzylamine
OR9087-1G
OR9087-25G
OR9087-5G
OR9087-100G
APOSOR9087-1GEA
27.7
EUR
APOSOR9087-1G
APOSOR9087-25G
APOSOR9087-5G
APOSOR9087-100G
4-tert-Butylbenzylamin 98%
4-tert-Butylbenzylamin
Formel:
C₁₁H₁₇N Molecular Weight: 163,26 g/mol Siedepunkt: 124 °C Dichte: 0,927 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 107 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00040754 CAS-Nummer: 39895-55-1 UN: 2735 ADR: 8,III |