4-Bromobenzothiazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR908977-1G
OR908977-5G
APOSOR908977-1GEA
55.1
EUR
APOSOR908977-1G
APOSOR908977-5G
4-Bromobenzothiazole 98%
4-Bromobenzothiazole
Formel:
C₇H₄BrNS Molecular Weight: 214.0800 g/mol Siedepunkt: 90 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11858590 CAS-Nummer: 767-68-0 |