3-Nitrobiphenyl 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Nitro-3-phenylbenzol
OR908979-100G OR908979-25G
APOSOR908979-100GEA 574 EUR
APOSOR908979-100G APOSOR908979-25G
3-Nitrobiphenyl 98%
3-Nitrobiphenyl
Formel: C₁₂H₉NO₂
Molecular Weight: 199.21 g/mol
Siedepunkt: 339
Schmelzpunkt: 62
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007245
CAS-Nummer: 2113-58-8