5-Amino-6-chlorchinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909002-1G OR909002-5G
APOSOR909002-1GEA 40.6 EUR
APOSOR909002-1G APOSOR909002-5G
5-Amino-6-chlorchinolin 98%
5-Amino-6-chloroquinoline
Formel: C₉H₇ClN₂
Molecular Weight: 178,6200 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02947117
CAS-Nummer: 341010-40-0