2-Bromo-1-(4-chloro-3-methylphenyl)ethanone 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Chloro-3-methylphenacyl bromide
OR9091-5G OR9091-10G OR9091-1G
APOSOR9091-5GEA 575 EUR
APOSOR9091-5G APOSOR9091-10G APOSOR9091-1G
2-Bromo-1-(4-chloro-3-methylphenyl)ethanone 90%
2-Bromo-1-(4-chloro-3-methylphenyl)ethanone
Formel: C₉H₈BrClO
Molecular Weight: 247.53 g/mol
Schmelzpunkt: 56…57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051586
CAS-Nummer: 205178-80-9
UN: 3261
ADR: 8 III