3-(2-Methoxyphenyl)propionsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(2-Methoxyphenyl)propansäure
OR909100-100G OR909100-25G
APOSOR909100-100GEA 256 EUR
APOSOR909100-100G APOSOR909100-25G
3-(2-Methoxyphenyl)propionsäure 98%
3-(2-Methoxyphenyl)propionsäure
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Molecular Weight: 180.2 g/mol
Siedepunkt: 302
Schmelzpunkt: 92
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002772
CAS-Nummer: 6342-77-4
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable