2-Chlor-4-thiocyanatoanilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909137-10G
OR909137-1G
OR909137-5G
APOSOR909137-10GEA
574
EUR
APOSOR909137-10G
APOSOR909137-1G
APOSOR909137-5G
2-Chlor-4-thiocyanatoanilin 97%
2-Chlor-4-thiocyanatoanilin
Formel:
C₇H₅ClN₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04614735 CAS-Nummer: 3226-47-9 |