2,3-Dimethyl-4-thiocyanatoanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909155-1G
OR909155-25G
OR909155-5G
APOSOR909155-1GEA
125
EUR
APOSOR909155-1G
APOSOR909155-25G
APOSOR909155-5G
2,3-Dimethyl-4-thiocyanatoanilin 98%
2,3-Dimethyl-4-thiocyanatoanilin
Formel:
C₉H₁₀N₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11855820 CAS-Nummer: 23530-64-5 |