2-(4-Methylcyclohexyliden)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909193-1G OR909193-25G OR909193-5G
APOSOR909193-1GEA 125 EUR
APOSOR909193-1G APOSOR909193-25G APOSOR909193-5G
2-(4-Methylcyclohexyliden)essigsäure 98%
2-(4-Methylcyclohexyliden)essigsäure
Formel: C₉H₁₄O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00029539
CAS-Nummer: 77842-31-0