3-Chlor-N,4-dimethylanilin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909214-1G OR909214-5G
APOSOR909214-1GEA 168 EUR
APOSOR909214-1G APOSOR909214-5G
3-Chlor-N,4-dimethylanilin Hydrochlorid 98%
3-Chlor-N,4-dimethylanilin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₁Cl₂N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12756444
CAS-Nummer: 7745-94-0