1-(4-Chlorphenyl)cyclopropancarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
OR909222-25G
APOSOR909222-25GEA 136 EUR
APOSOR909222-25G
1-(4-Chlorphenyl)cyclopropancarbonsäure 97%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₉ClO₂
Molecular Weight: 196,64 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001289
CAS-Nummer: 72934-37-3