4,5-Dichlor-o-toluidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4,5-Dichloro-2-methylaniline
OR909235-1G OR909235-5G
APOSOR909235-1GEA 74.1 EUR
APOSOR909235-1G APOSOR909235-5G
4,5-Dichlor-o-toluidin 98%
4,5-Dichlor-o-toluidin
Formel: C₇H₇Cl₂N
Molecular Weight: 176,0432 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11855825
CAS-Nummer: 2387-08-8