1-(4-Methoxyphenyl)cyclopentancarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909246-1G
APOSOR909246-1GEA 197 EUR
APOSOR909246-1G
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopentancarbonsäure 97%
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopentanecarboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₆O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001374
CAS-Nummer: 43050-28-8