4-Bromo-3-isopropyl-1H-pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909286-5G
APOSOR909286-5GEA
221
EUR
APOSOR909286-5G
4-Bromo-3-isopropyl-1H-pyrazole 98%
4-Bromo-3-isopropyl-1H-pyrazole
Formel:
C₆H₉BrN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16249535 CAS-Nummer: 60061-60-1 |