2-Methyl-2-propanyl-3-oxo-1-azetidincarboxylat 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: N-Boc-3-azetidinone, Tert-butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate, tert-Butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Azetidinone

OR9093-25G OR9093-5G OR9093-100G
APOSOR9093-25GEA 40.6 EUR
APOSOR9093-25G APOSOR9093-5G APOSOR9093-100G
2-Methyl-2-propanyl-3-oxo-1-azetidincarboxylat 98%
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Formel: C₈H₁₃NO₃
Molecular Weight: 171,2 g/mol
Schmelzpunkt: 47…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01861741
CAS-Nummer: 398489-26-4
UN: 3335
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR