5-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Methylbenzoimidazol-2(3H)-one
OR909301-1G OR909301-5G
APOSOR909301-1GEA 49.3 EUR
APOSOR909301-1G APOSOR909301-5G
5-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 96%
5-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formel: C₈H₈N₂O
Molecular Weight: 148.17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00754728
CAS-Nummer: 5400-75-9