5-Chloro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Chloro-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
OR909307-5G
APOSOR909307-5GEA 91.5 EUR
APOSOR909307-5G
5-Chloro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
5-Chloro-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formel: C₇H₅ClN₂O
Molecular Weight: 168,58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00493866
CAS-Nummer: 2034-23-3