6-Chlor-2,5-dimethylbenzimidazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909350-1G
OR909350-25G
OR909350-5G
APOSOR909350-1GEA
109
EUR
APOSOR909350-1G
APOSOR909350-25G
APOSOR909350-5G
6-Chlor-2,5-dimethylbenzimidazol 97%
6-Chlor-2,5-dimethylbenzimidazol
Formel:
C₉H₉ClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15143570 CAS-Nummer: 221548-24-9 |