1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909353-1G OR909353-5G
APOSOR909353-1GEA 42.2 EUR
APOSOR909353-1G APOSOR909353-5G
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₇H₁₀N₂O
Molecular Weight: 138.17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06260724
CAS-Nummer: 313735-67-0