5-Brom-2-methylbenzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909370-5G
APOSOR909370-5GEA
91.5
EUR
APOSOR909370-5G
5-Brom-2-methylbenzaldehyd 97%
5-Brom-2-methylbenzaldehyd
Formel:
C₈H₇BrO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05662390 CAS-Nummer: 90050-59-2 |