7-Methoxybenzofuran 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909389-1G OR909389-5G
APOSOR909389-1GEA 133 EUR
APOSOR909389-1G APOSOR909389-5G
7-Methoxybenzofuran 95%
7-Methoxybenzofuran
Formel: C₉H₈O₂
Molecular Weight: 148,16 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01310825
CAS-Nummer: 7168-85-6