1,3-Dimethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,3-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 2-benzimidazolinone
OR909408-1G OR909408-5G
APOSOR909408-1GEA 53.8 EUR
APOSOR909408-1G APOSOR909408-5G
1,3-Dimethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
1,3-Dimethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formel: C₉H₁₀N₂O
Molecular Weight: 162.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00224248
CAS-Nummer: 3097-21-0