3-Ethoxypiperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909417-1G
OR909417-5G
APOSOR909417-1GEA
85.7
EUR
APOSOR909417-1G
APOSOR909417-5G
3-Ethoxypiperidine 97%
3-Ethoxypiperidine
Formel:
C₇H₁₅NO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05022464 CAS-Nummer: 88536-17-8 |