Methyl-1-methyl-1H-indole-5-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 1-methyl-1H-indole-5-carboxylate
OR909489-1G
OR909489-5G
APOSOR909489-1GEA
79.9
EUR
APOSOR909489-1G
APOSOR909489-5G
Methyl-1-methyl-1H-indole-5-carboxylate 98%
Methyl-1-methyl-1H-indole-5-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₁NO₂ Molecular Weight: 189,22 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11977801 CAS-Nummer: 128742-76-7 |