1-Isopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Isopropyl-3H-1,3-benzodiazol-2-one
OR909495-1G
APOSOR909495-1GEA 242 EUR
APOSOR909495-1G
1-Isopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 98%
1-Isopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formel: C₁₀H₁₂N₂O
Molecular Weight: 176,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01067639
CAS-Nummer: 35681-40-4