1-(4-Cyanphenyl)-2,5-dimethylpyrrol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(2,5-Dimethyl-1-pyrrolyl)benzonitrile
OR909537-10G OR909537-1G OR909537-25G
APOSOR909537-10GEA 342 EUR
APOSOR909537-10G APOSOR909537-1G APOSOR909537-25G
1-(4-Cyanphenyl)-2,5-dimethylpyrrol 98%
1-(4-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formel: C₁₃H₁₂N₂
Molecular Weight: 196.25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03228548
CAS-Nummer: 119516-86-8