2-Methyl-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909564-1G
OR909564-5G
APOSOR909564-1GEA
94.4
EUR
APOSOR909564-1G
APOSOR909564-5G
2-Methyl-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile 95%
2-Methyl-2-(4-nitrophenyl)propanenitrile
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00844930 CAS-Nummer: 71825-51-9 |