7-Methoxy-2-tetralon 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9096-25G OR9096-5G OR9096-1G
APOSOR9096-25GEA 0 EUR
APOSOR9096-25G APOSOR9096-5G APOSOR9096-1G
7-Methoxy-2-tetralon 96%
7-Methoxy-2-tetralon
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Siedepunkt: 124…126 °C/1,5mmHg
Dichte: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001730
CAS-Nummer: 4133-34-0
EINECS: 223-954-1