3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909643-1G OR909643-5G
APOSOR909643-1GEA 68.3 EUR
APOSOR909643-1G APOSOR909643-5G
3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazole 98%
3-Bromo-5-methyl-1H-pyrazole
Formel: C4H5BrN2
Molecular Weight: 161.0000 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11215487
CAS-Nummer: 57097-81-1