2-Methylbenzoylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(2-Methylphenyl)-3-oxopropanenitrile, 3-Oxo-3-(o-tolyl)propanenitrile
OR909663-1G OR909663-5G
APOSOR909663-1GEA 94.4 EUR
APOSOR909663-1G APOSOR909663-5G
2-Methylbenzoylacetonitrile 98%
2-Methylbenzoylacetonitrile
Formel: C₁₀H₉NO
Molecular Weight: 159,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02260802
CAS-Nummer: 35276-81-4