8-Methoxy-2-tetralon
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 8-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-2(1H)-one
OR9097-1G OR9097-5G OR9097-10G
APOSOR9097-1GEA 261 EUR
APOSOR9097-1G APOSOR9097-5G APOSOR9097-10G
8-Methoxy-2-tetralon
8-Methoxy-2-tetralon
Formel: C₁₁H₁₂O₂
Molecular Weight: 176,22 g/mol
Schmelzpunkt: 48…55 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06411220
CAS-Nummer: 5309-19-3