4-Chloro-8-methylquinazoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909777-1G OR909777-5G
APOSOR909777-1GEA 94.4 EUR
APOSOR909777-1G APOSOR909777-5G
4-Chloro-8-methylquinazoline 97%
4-Chloro-8-methylquinazoline
Formel: C₉H₇ClN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08457971
CAS-Nummer: 58421-80-0