6-Hydroxycumarin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Hydroxy-2-benzopyron
OR9098-25G OR9098-5G OR9098-250MG OR9098-1G OR9098-10G
APOSOR9098-25GEA 654 EUR
APOSOR9098-25G APOSOR9098-5G APOSOR9098-250MG APOSOR9098-1G APOSOR9098-10G
6-Hydroxycumarin 97%
6-Hydroxycumarin
Formel: C₉H₆O₃
Molecular Weight: 162,14 g/mol
Schmelzpunkt: 249…253 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00630040
CAS-Nummer: 6093-68-1