4-Bromo-1-propyl-1H-pyrazole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909813-5G
APOSOR909813-5GEA 21.9 EUR
APOSOR909813-5G
4-Bromo-1-propyl-1H-pyrazole 96%
4-Bromo-1-propyl-1H-pyrazole
Formel: C₆H₉BrN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09972141
CAS-Nummer: 141302-33-2