2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Bromo-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole
OR909814-10G OR909814-1G OR909814-5G
APOSOR909814-10GEA 539 EUR
APOSOR909814-10G APOSOR909814-1G APOSOR909814-5G
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanol 97%
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)ethanol
Formel: C₅H₇BrN₂O
Molecular Weight: 191.03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06804929
CAS-Nummer: 214614-81-0