8-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909941-1G
OR909941-5G
APOSOR909941-1GEA
219
EUR
APOSOR909941-1G
APOSOR909941-5G
8-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd 96%
8-Hydroxyimidazo[1,2-a]pyridin-3-carbaldehyd
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10699667 CAS-Nummer: 1033202-04-8 |