3-(p-Tolyl)propionsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909967-100G OR909967-25G OR909967-5G
APOSOR909967-100GEA 206 EUR
APOSOR909967-100G APOSOR909967-25G APOSOR909967-5G
3-(p-Tolyl)propionsäure 97%
3-(p-Tolyl)propionsäure
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016561
CAS-Nummer: 1505-50-6