6,8-Dichlorchinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909969-1G OR909969-5G
APOSOR909969-1GEA 190 EUR
APOSOR909969-1G APOSOR909969-5G
6,8-Dichlorchinolin 98%
6,8-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040711
CAS-Nummer: 703-66-2