5,7-Dichlorchinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909992-10G OR909992-1G OR909992-5G
APOSOR909992-10GEA 647 EUR
APOSOR909992-10G APOSOR909992-1G APOSOR909992-5G
5,7-Dichlorchinolin 98%
5,7-Dichloroquinoline
Formel: C₉H₅Cl₂N
Molecular Weight: 198,0500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11504933
CAS-Nummer: 4964-77-6