3-(4-Chlorphenyl)isoxazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR909998-10G OR909998-1G OR909998-5G
APOSOR909998-10GEA 754 EUR
APOSOR909998-10G APOSOR909998-1G APOSOR909998-5G
3-(4-Chlorphenyl)isoxazol 95%
3-(4-Chlorophenyl)isoxazole
Formel: C₉H₆ClNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08446383
CAS-Nummer: 31301-39-0