6-Methylimidazo[1,2-a]pyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910055-1G
OR910055-5G
APOSOR910055-1GEA
102
EUR
APOSOR910055-1G
APOSOR910055-5G
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridin 98%
6-Methylimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₈H₈N₂ Molecular Weight: 132,1625 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05663806 CAS-Nummer: 874-38-4 |