Methyl-3-furoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl furan-3-carboxylate
OR910096-100G OR910096-25G
APOSOR910096-100GEA 567 EUR
APOSOR910096-100G APOSOR910096-25G
Methyl-3-furoat 98%
Methyl-3-furoat
Formel: C₆H₆O₃
Molecular Weight: 126,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06203671
CAS-Nummer: 13129-23-2