6-Cyan-1-ethylbenzimidazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910149-1G OR910149-25G OR910149-5G
APOSOR910149-1GEA 145 EUR
APOSOR910149-1G APOSOR910149-25G APOSOR910149-5G
6-Cyan-1-ethylbenzimidazol 98%
6-Cyano-1-ethylbenzimidazole
Formel: C₁₀H₉N₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13195705
CAS-Nummer: 1215205-91-6