1-Ethyl-4-iod-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR910150-1G OR910150-5G
APOSOR910150-1GEA 21.9 EUR
APOSOR910150-1G APOSOR910150-5G
1-Ethyl-4-iod-1H-pyrazol
1-Ethyl-4-iodo-1H-pyrazole
Formel: C₅H₇IN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13195706
CAS-Nummer: 172282-34-7