2-Bromothiazole-5-carbonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Bromo-5-cyanothiazole
OR910217-1G OR910217-5G
APOSOR910217-1GEA 112 EUR
APOSOR910217-1G APOSOR910217-5G
2-Bromothiazole-5-carbonitrile 98%
2-Bromothiazole-5-carbonitrile
Formel: C₄HBrN₂S
Molecular Weight: 189.0300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09909651
CAS-Nummer: 440100-94-7