4-Ethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Amino-4-ethylthiazole
OR910233-1G OR910233-250MG
APOSOR910233-1GEA 371 EUR
APOSOR910233-1G APOSOR910233-250MG
4-Ethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride 97%
4-Ethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride
Formel: C₅H₉ClN₂S
Molecular Weight: 164.66 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17976987
CAS-Nummer: 34631-53-3