3-Methyl-2-thiohydantoin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Methyl-2-thioxoimidazolidin-4-one
OR910252-1G OR910252-5G
APOSOR910252-1GEA 174 EUR
APOSOR910252-1G APOSOR910252-5G
3-Methyl-2-thiohydantoin 96%
3-Methyl-2-thiohydantoin
Formel: C₄H₆N₂OS
Molecular Weight: 130,165 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038425
CAS-Nummer: 694-68-8