4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile
OR910409-1G OR910409-5G
APOSOR910409-1GEA 219 EUR
APOSOR910409-1G APOSOR910409-5G
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile hydrochloride 98%
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzonitrile hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅ClN₂
Molecular Weight: 222,72 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13857415
CAS-Nummer: 78064-96-7