1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR910462-1G OR910462-5G
APOSOR910462-1GEA 43.5 EUR
APOSOR910462-1G APOSOR910462-5G
1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Formel: C₆H₈N₂O
Molecular Weight: 124.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03130036
CAS-Nummer: 902837-62-1